Learn More
Novus Biologicals™ Pancreatic Lipase Antibody (PNLIP/8913), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
€ 232.00 - € 462.00
Specifications
Antigen Pancreatic Lipase
Clone PNLIP/8913
Concentration 0.2 mg/mL
Dilution ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT
Applications ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30043843
View Documents
Novus Biologicals™
NBP3-26711-100ug
100 μg
€ 462.00
100µg
View alternative products
Save Up to 
»
30043078
View Documents
Novus Biologicals™
NBP3-26711-20ug
20 μg
€ 232.00
20µg
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Pancreatic Lipase Monoclonal antibody specifically detects Pancreatic Lipase in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
Pancreatic Lipase
0.2 mg/mL
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Human
EC 3.1.1.21, EC 3.1.1.3, pancreatic lipasepancreatic triacylglycerol lipase, PL, PTL, triacylglycerol acylhydrolase
Recombinant fragment (around aa 1-200) of human Pancreatic Lipase protein (exact sequence is proprietary)
Primary
Store at 4°C.
PNLIP/8913
ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT
Monoclonal
Purified
RUO
10 mM PBS with 0.05% BSA
5406
IgG1 κ
Protein A or G purified
Documents
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt