Learn More
Pappalysin-1/PAPP-A Antibody (PAPP A1-24), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-05043AF532
Artikelnummer. 18216301
  • € 570.00 / 0.10mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Pappalysin-1/PAPP-A Monoclonal specifically detects Pappalysin-1/PAPP-A in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pappalysin-1/PAPP-A
Monoclonal
Alexa Fluor 532
50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
PAPPA
native human PAPP-A
0.1 mL
Primary
specific for native human PAPP-A. Heat and SDS denatured PAPP-A is also recognized, but not acid treated PAPP-A.
Store at 4°C in the dark.
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
PAPP A1-24
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
ASBABP2, DIPLA1, EC 3.4.24.79, IGFBP-4aseaspecific BCL2 ARE-binding protein 2, IGF-dependent IGFBP-4 protease, insulin-like growth factor-dependent IGF binding protein-4 protease, Insulin-like growth factor-dependent IGF-binding protein 4 protease, PAPA, PAPPA1, PAPP-Adifferentially placenta 1 expressed protein, pappalysin-1, pregnacy-associated plasma protein A, Pregnancy-associated plasma protein A, pregnancy-associated plasma protein A, pappalysin 1
Mouse
Protein A or G purified
Cancer
5069.0
Human
IgG1 κ
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt