Läs mer
Läs mer
Novus Biologicals™ PAR2 Antibody (Amgen patent anti-PAR-2) - Humanized, IgG2SA, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals™ NBP3-28881-1mg
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
PAR2 Monoclonal antibody specifically detects PAR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Specifikationer
| PAR2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| P55085 | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. | |
| IgG2 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Amgen patent anti-PAR-2 | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| coagulation factor II (thrombin) receptor-like 1, Coagulation factor II receptor-like 1, GPR11protease-activated receptor 2, G-protein coupled receptor 11, PAR-2, PAR2G protein-coupled receptor-11, proteinase-activated receptor 2, proteinase-activated receptor-2, Thrombin receptor-like 1 | |
| PAR2 | |
| 1 mg | |
| GPCR, Signal Transduction | |
| 2150 | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering