Få mere at vide
Få mere at vide
Novus Biologicals™ PAR2 Antibody (Regeneron patent anti-PAR-2), Novus Biologicals™
Beskrivelse
PAR2 Monoclonal antibody specifically detects PAR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | PAR2 |
| Applications | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | Regeneron patent anti-PAR-2 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| Gene Accession No. | P55085 |
| Gene Alias | coagulation factor II (thrombin) receptor-like 1, Coagulation factor II receptor-like 1, GPR11protease-activated receptor 2, G-protein coupled receptor 11, PAR-2, PAR2G protein-coupled receptor-11, proteinase-activated receptor 2, proteinase-activated receptor-2, Thrombin receptor-like 1 |
| Host Species | Human |
| Immunogen | PAR2 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?