Learn More
Paralemmin 3 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-81979AF350
Produktkode 18489127
  • € 635.00 / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Paralemmin 3 Polyclonal antibody specifically detects Paralemmin 3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Paralemmin 3
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Alexa Fluor 350
PALM3, paralemmin-3
Paralemmin3 antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human Paralemmin3. The immunogen is located within amino acids 50 - 100 of Paralemmin3. Amino Acid Squence: PEPSEDPTSKDPQSPEGQA
0.1 mL
Innate Immunity
342979
Store at 4°C in the dark.
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.