Learn More
R&D Systems™ Parameter Immunoassay Control Set 1186 for Nitrate
Specifications
Specifications
| Content And Storage | Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Detectable Analytes | Nitric Oxide |
| Intended Use | Control |
| Product Line | R&D Systems |
| Quantity | 1 Each |
| Source | Multi-species |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?