Learn More
Paraquat dipyridone, Honeywell Fluka™
Product Code. 15940252 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
10 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15940252
missing translation for 'mfr': Honeywell Fluka R151810MG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Packaging Glass Bottle
CAS 35022-68-5
Physical Form Solid
Industry Type Herbicides
Quantity 10 mg
Grade Analytical Standard
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato