Learn More
PARD3/Par3 Rabbit anti-Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 251.00 - € 708.00
Specifications
Antigen PARD3/Par3
Concentration 0.5 mg/ml
Dilution Western Blot 1:250
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
View More Specs
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Mængde & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Mængde & tilgængelighed  
18432781
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-11253
0.1 mg
€ 708.00
0.10mg
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18038158
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-11253-0.025MG
0.025 mg
€ 251.00
25µg
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
PARD3/Par3 Polyclonal specifically detects PARD3/Par3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
PARD3/Par3
Western Blot 1:250
Polyclonal
Purified
RUO
Mouse
FLJ21015, par-3 partitioning defective 3 homolog (C. elegans), PAR3A, PAR3C.elegans) homolog
Synthetic peptide from amino acids 31-342 corresponding to rat PAR2 protein from the following sequence, was selected from the unique region of the mouse PAR3 protein, peptide was post-synthetically modified to achieve highest antigenicity before used for coupling to KLH using heterobifunctional cross linker for immunogen preparation.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
0.5 mg/ml
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cell Cycle and Replication
Tris/Glycine buffer, pH 7.4-7.8, HEPES,BSA 0.5%, glycerol 30%.
56288
IgG
Immunogen affinity purified
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.