Learn More
Park7/DJ-1 Antibody (4H4), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-92715AF488
Product Code. 18006276
  • € 573.00 / 0.10mL
Description
Park7/DJ-1 Monoclonal specifically detects Park7/DJ-1 in Human, Bovine, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Park7/DJ-1
Monoclonal
Alexa Fluor 488
Q99497
PARK7
Full length recombinant human Park7(DJ-1) expressed in and purified from E. coli. [UniProt# Q99497]
Protein G purified
RUO
Primary
Human, Bovine and Mouse.
Store at 4C in the dark.
IgG1
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoassay
4H4
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Knockout Validated
DJ-1, DJ1FLJ34360, EC 3.4, FLJ27376, FLJ92274, Oncogene DJ1, Parkinson disease (autosomal recessive, early onset) 7, Parkinson disease protein 7, protein DJ-1
Mouse
21 kDa
0.1 mL
Alzheimers Research, Apoptosis, Cancer, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Tumor Suppressors
11315
Human, Bovine, Mouse (Negative), Rat (Negative)
Purified
Promotions
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only