Learn More
PARVA Monoclonal Antibody (OTI2B11), TrueMAB™, OriGene
Description
PARVA Monoclonal antibody specifically detects PARVA in Canine, Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | PARVA |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI2B11 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gene | PARVA |
| Gene Accession No. | Q9EPC1, Q9HB97, Q9NVD7 |
| Gene Alias | 2010012A22Rik; 5430400F08Rik; Actopaxin; Actp; AI225929; Alpha-parvin; alpha-parvin-like; AU042898; Calponin-like integrin-linked kinase-binding protein; CH-ILKBP; FLJ10793; FLJ12254; I79_014720; Matrix-remodeling-associated protein 2; MNCb-0301; MXRA2; PARVA; Parvin; parvin alpha; parvin, alpha |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?