missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PARVA Monoclonal Antibody (OTI2C3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA506002
This item is not returnable.
View return policy
Description
Members of the parvin family, including PARVA, are actin-binding proteins associated with focal contacts.Specifications
| PARVA | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9EPC1, Q9HB97, Q9NVD7 | |
| PARVA | |
| Full length human recombit protein of human PARVA produced in HEK293T cell. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI2C3 | |
| Unconjugated | |
| PARVA | |
| CH-ILKBP, MXRA2 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 55742, 57341, 57342 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur