Learn More
Invitrogen™ Parvalbumin Monoclonal Antibody (3C9)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA547410
 View more versions of this product
Product Code. 17865267
  • € 504.00 / 100µL
Description
Parvalbumin Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (PFA), ICC/IF
Parvalbumin (PV) is a calcium binding protein expressed in specific muscle fibers and fast-firing neurons. PV consists of a single, unbranched chain of linked amino acids and belongs to a larger group of EF hand proteins. Studies have demonstrated that parvalbumin acts in the decay of calcium in the contraction/ relaxation cycle of fast twitch muscles. This data has shown a positive correlation between the rate of relaxation and the concentration of parvalbumin. Parvalbumin is also expressed in a specific population of GABAergic interneurones which are thought to play a role in maintaining the balance between excitation and inhibition in the cortex as well as the hippocampus. In amyotrophic lateral sclerosis (ALS) patents, parvalbumin immunoreactivity is specifically absent from neuron populations lost early in ALS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Parvalbumin
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 5mM sodium azide
P02625, P20472, P32848, Q0VCG3
Pvalb
Full-length recombinant human protein expressed in and purified from E. coli.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat, Bovine, Pig, Horse
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot, Immunocytochemistry
3C9
Unconjugated
Pvalb
D22S749; HGNC:9704; MGC116759; PALB1; Parv; parvalbumin; Parvalbumin (calcium binding protein); parvalbumin alpha; PV; Pva; PVALB
Mouse
Protein G
RUO
100069554, 100157265, 19293, 25269, 538603, 5816
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.