missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PARVB Antibody (PARVB/8214R), Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-20827B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PARVB Monoclonal antibody specifically detects PARVB in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| PARVB | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| affixin, beta-parvin, CGI-56, parvin, beta | |
| N-terminal region (residues 1-91) of human PARVB | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 29780 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| PARVB/8214R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu