missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Parvin gamma Antibody (8C5.2), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08728AF594
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Parvin gamma Monoclonal antibody specifically detects Parvin gamma in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Specifikationer
| Parvin gamma | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| gamma-parvin, parvin, gamma | |
| GST-tagged recombinant protein corresponding to human Parvin gamma (Uniprot: Q9HBI0) | |
| 100 μg | |
| Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction | |
| 64098 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| 8C5.2 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering