missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Patched 1/PTCH Antibody (OTI1H10), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-73254AF647
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Patched 1/PTCH Monoclonal specifically detects Patched 1/PTCH in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Specifica
| Patched 1/PTCH | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| PTCH1 | |
| Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 770-1027 of human Patched 1/PTCH (NP_000255) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI1H10 | |
| Western Blot | |
| BCNSFLJ42602, FLJ26746, HPE7, NBCCS, patched (Drosophila) homolog, patched 1, patched homolog (Drosophila), patched homolog 1, patched homolog 1 (Drosophila), protein patched homolog 1, PTC, PTC1, PTCH, PTCH protein +12b, PTCH protein +4′, PTCH protein -10, PTCH11 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Cell Cycle and Replication, Stem Cell Signaling Pathway | |
| 5727.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto