missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DiscoverX PathHunter™ eXpress c-Ret-GFRα1 Functional Assay
Click to view available options
Quantity:
1,000 dp (10 x 96-well)
Packungsgröße:
1 set
Beschreibung
The PathHunter™ eXpress c-Ret-GFRα1 Functional Assay provides an easy-to-use cell based assay to study drug candidates (small molecules or biologics) targeting RTKs. This kit assesses RTK activation via detection of activated c-Ret and GFRα1 dimerization-induced SH2 domain protein recruitment. This product uses EFC technology. The included cells overexpress PK-tagged c-Ret and an EA-tagged SH2 domain protein. It also overexpresses an untagged coreceptor, GFRα1 Upon ligand-induced receptor activation, SH2-EA recruitment leads to production of EFC signal. eXpress kits are a convenient, ready-to-use format which contains all materials needed to run the assay, including single-use vials of cryopreserved cells, cell plating media, detection reagent, and assay plates. Please note that this product expresses the Cyno version of the protein.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay Entry | Receptor Phosphorylation |
| For Use With (Application) | Assay-Ready eXpress Kits |
| Primary Agonist | GDNF |
| Quantity | 1,000 dp (10 x 96-well) |
| Target Entry | c-Ret-GFRα1 |
| Cell Line | U2OS |
| Target | c-Ret-GFRα1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur