Learn More
PAWR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 145.00 - € 410.00
Specifications
Antigen PAWR
Concentration 0.4 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
16870265
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
20688-1-AP-20UL
20 μL
€ 145.00
20µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16860265
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
20688-1-AP-150UL
150 μL
€ 410.00
150µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
The antibody is specific to PAWR.
This gene encodes a tumor suppressor protein that selectively induces apoptosis in cancer cells through intracellular and extracellular mechanisms. The intracellular mechanism involves the inhibition of pro-survival pathways and the activation of Fas-mediated apoptosis, while the extracellular mechanism involves the binding of a secreted form of this protein to glucose regulated protein 78 (GRP78) on the cell surface, which leads to activation of the extrinsic apoptotic pathway. This gene is located on the unstable human chromosomal 12q21 region and is often deleted or mutated different tumors. The encoded protein also plays an important role in the progression of age-related diseases.
Spezifikation
Spezifikation
PAWR
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
Q62627, Q925B0, Q96IZ0
114774, 5074, 64513
Peptide
Primary
-20°C
PAWR
0.4 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Par 4, PAR4, PAWR, Prostate apoptosis response 4 protein
Pawr
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt