Learn More
Pax5/BSAP Antibody (PAX5/3977R), FITC, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-08310F
Product Code. 18621897
  • € 609.00 / 100µL
Description
Pax5/BSAP Monoclonal antibody specifically detects Pax5/BSAP in Human, Canine samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Pax5/BSAP
Monoclonal
FITC
B cell specific activator protein, B-cell-specific transcription factor, BSAPB-cell lineage specific activator, paired box 5, paired box gene 5 (B-cell lineage specific activator protein), paired box gene 5 (B-cell lineage specific activator), paired box homeotic gene 5, paired box protein Pax-5, transcription factor PAX 5
A recombinant fragment (around aa 235-382) of human PAX5 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q02548)
100 μg
B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Transcription Factors and Regulators
5079
Store at 4°C in the dark.
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin)
PAX5/3977R
PBS
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human, Canine
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.