Learn More
Pax6 Antibody (PAX6/7078R), PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-14033PCP
Product Code. 18395523
  • € 573.00 / 0.10mL
Description
Pax6 Monoclonal antibody specifically detects Pax6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Pax6
Monoclonal
PerCP
keratitis), MGC17209, Oculorhombin, paired box 6, paired box protein Pax-6
Recombinant fragment (N-terminus; aa 1-300) of human Pax6 protein (Uniprot: P26367)
0.1 mL
Cellular Markers, Diabetes Research, Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Markers, Stem Cells, Transcription Factors and Regulators, Vision
5080
Store at 4°C in the dark.
IgG κ
Flow Cytometry
PAX6/7078R
PBS
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt