Learn More
Invitrogen™ PCDH7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA552862
Artikelnummer. 15750811
  • € 560.00 / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: SGEVTFSLES GSEYLKIDNL TGELSTSERR IDREKLPQCQ MIFDENECFL DFEVSVIGPS QSWVDLFEGQ VIVLDINDNT PTFPSPVLTL TVEENRPVGT LYLLPT Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 99%, Rat - 99%.
This gene belongs to the protocadherin gene family, a subfamily of the cadherin superfamily. The gene encodes a protein with an extracellular domain containing 7 cadherin repeats. The gene product is an integral membrane protein that is thought to function in cell-cell recognition and adhesion. Alternative splicing yields isoforms with unique cytoplasmic tails.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PCDH7
Polyclonal
Unconjugated
PCDH7
BHPCDH; BH-Pcdh; BH-protocadherin (brain-heart); Brain-heart protocadherin; cell adhesion molecule; LOW QUALITY PROTEIN: protocadherin-7; PCDH7; PPP1R120; protein phosphatase 1, regulatory subunit 120; protocadherin 42-like protein; protocadherin 7; protocadherin 7; BH-protocadherin; BH-protocadherin (brain-heart); protocadherin-7; protocadherin-7; LOW QUALITY PROTEIN: protocadherin-7
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
5099
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O60245
PCDH7
Recombinant protein corresponding to Human PCDH7. Recombinant protein control fragment (Product #RP-89864).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt