Learn More
PCM1 Antibody (CL0206), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
€ 369.00 - € 500.00
Specifications
Antigen PCM1
Clone CL0206
Dilution Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18613899
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-52878-25ul
25 μL
€ 369.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
18629716
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-52878
0.1 mL
€ 500.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
PCM1 Monoclonal antibody specifically detects PCM1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
PCM1
Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Monoclonal
Purified
RUO
Human
hPCM-1, pericentriolar material 1, pericentriolar material 1 protein, PTC4PCM-1
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: TIYSEVATLISQNESRPHFLIELFHELQLLNTDYLRQRALYALQDIVSRHISESHEKGENVKSVNSGTWIASNSELTPSESLATTDDETFEKNFE
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
CL0206
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Mitotic Regulators
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
5108
IgG1
Protein A purified
Documents
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato