Learn More
PCMTD2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-06361-50ul
 View more versions of this product
Product Code. 18644559
  • € 220.00 / 50µL
Description
PCMTD2 Polyclonal antibody specifically detects PCMTD2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PCMTD2
Polyclonal
Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
C20orf36, chromosome 20 open reading frame 36, FLJ10883, KIAA0835, KIAA1050, protein-L-isoaspartate (D-aspartate) O-methyltransferase domain containing 2, protein-L-isoaspartate O-methyltransferase domain-containing protein 2
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PCMTD2 fragment.
50 μg
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS, pH7.0
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
55251
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt