missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PCNP Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-37692H
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PCNP Polyclonal antibody specifically detects PCNP in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| PCNP | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| DKFZp781I24156, PEST proteolytic signal containing nuclear protein, PEST proteolytic signal-containing nuclear protein, PEST-containing nuclear protein | |
| This antibody maps to a region between residue 1 to 50 of human PEST Proteolytic Signal Containing Nuclear Protein using the numbering given in entry NP_065090.1 (GeneID 57092). | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 57092 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| HRP | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu