Learn More
Novus Biologicals™ PD-1 Antibody (pimivalimab) - IgG4SP, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
€ 213.00 - € 920.00
Specifications
Antigen PD-1
Clone pimivalimab
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Produkter 3
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
30044713
Visa dokument
Novus Biologicals™
NBP3-28306-1mg
1 mg
€ 920.00
1mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
30045535
Visa dokument
Novus Biologicals™
NBP3-28306-50ug
50 μg
€ 213.00
50µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
30045820
Visa dokument
Novus Biologicals™
NBP3-28306-100ug
100 μg
€ 326.00
100µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
PD-1 Monoclonal antibody specifically detects PD-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Specifikationer
Specifikationer
PD-1
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Apoptosis, Phospho Specific, Protein Phosphatase, Stem Cell Markers
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
CD279, CD279 antigen, hPD-1, PD1hPD-l, programmed cell death 1, programmed cell death protein 1, Protein PD-1, SLEB2
PDCD1/ PD-1/ CD279
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
pimivalimab
Monoclonal
Purified
RUO
Human
Q15116
5133
IgG4
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.