Learn More
Novus Biologicals™ PD-1 Antibody (sasanlimab) - Humanized, IgG4SP, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals™ NBP3-28320-1mg
 View more versions of this product
Product Code. 30045444
  • € 920.00 / 1mg
Description
PD-1 Monoclonal antibody specifically detects PD-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PD-1
Monoclonal
Unconjugated
Q15116
Human
Protein A purified
RUO
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
IgG4
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
sasanlimab
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
CD279, CD279 antigen, hPD-1, PD1hPD-l, programmed cell death 1, programmed cell death protein 1, Protein PD-1, SLEB2
PDCD1/ PD-1/ CD279
1 mg
Apoptosis, Phospho Specific, Protein Phosphatase, Stem Cell Markers
5133
Human
Purified
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt