Learn More
Novus Biologicals™ PD-L1 Antibody (sugemalimab), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
€ 213.00 - € 920.00
Specifications
Antigen PD-L1
Clone sugemalimab
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30047544
View Documents
Novus Biologicals™
NBP3-28502-50ug
50 μg
€ 213.00
50µg
View alternative products
Save Up to 
»
30048020
View Documents
Novus Biologicals™
NBP3-28502-100ug
100 μg
€ 326.00
100µg
View alternative products
Save Up to 
»
30047219
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals™
NBP3-28502-1mg
1 mg
€ 920.00
1mg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
PD-L1 Monoclonal antibody specifically detects PD-L1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
PD-L1
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Autoimmune Diseases, Cancer, Cellular Markers, Checkpoint signaling, Immune System Diseases, Immunology, Signal Transduction, Tumor Biomarkers, Tumor Suppressors
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
Avelumab, B7-H, B7-H1, B7H1PDCD1L1, CD274 antigenMGC142294, CD274 molecule, PDCD1LG1MGC142296, PD-L1, PD-L1B7 homolog 1, PDL1PDCD1 ligand 1, programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1
B7-H1/ PD-L1/ CD274
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
sugemalimab
Monoclonal
Purified
RUO
Human
Q9NZQ7
29126
IgG1
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt