Learn More
PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 Antibody (18), PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-89391PCP
520.20 EUR valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.
Product Code. 18613751
  • € 607.00 / 0.01mL
Descripción
Descripción
PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 Monoclonal antibody specifically detects PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2
Monoclonal
PerCP
PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
ELISA
18
ELISA
B7-DC, bA574F11.2, Btdc, Butyrophilin B7-DC, CD273 antigen, CD273PD-1 ligand 2, MGC142240, PD-1-ligand 2, PDCD1L2MGC142238, PDL2B7DC, PD-L2PDCD1 ligand 2, programmed cell death 1 ligand 2, Programmed death ligand 2
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 (Accession#: NP_079515.2; Met 1-Pro 219).
0.1 mL
Apoptosis
80380
Store at 4C in the dark.
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado