missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 Antibody (OTI7B10), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-73306AF594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 Monoclonal specifically detects PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
| PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| PDCD1LG2 | |
| Full length recombinant protein of human PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 (NP_079515) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| 80380.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot | |
| OTI7B10 | |
| Western Blot | |
| B7-DC, bA574F11.2, Btdc, Butyrophilin B7-DC, CD273 antigen, CD273PD-1 ligand 2, MGC142240, PD-1-ligand 2, PDCD1L2MGC142238, PDL2B7DC, PD-L2PDCD1 ligand 2, programmed cell death 1 ligand 2, Programmed death ligand 2 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur