missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PDCD1 Monoclonal Antibody (OTI17B10), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA807851S
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
PDCD1 Monoclonal antibody specifically detects PDCD1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western BlotTekniske data
| PDCD1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q15116 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 5133 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot | |
| OTI17B10 | |
| Unconjugated | |
| Pdcd1 | |
| CD279; EGK_05005; hPD1; hPD-1; hPD-l; hSLE1; Ly101; mPD-1; PD1; PD-1; Pdc1; Pdcd1; programmed cell death 1; programmed cell death 1 protein; programmed cell death protein 1; programmed cell death protein 1-like; programmed death 1; Protein PD1; protein PD-1; sCD279; SLEB2; soluble CD279; systemic lupus erythematosus susceptibility 2 | |
| Full length human recombinant protein of human PDCD1 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion