Learn More
PDCD1 Monoclonal Antibody (OTI18H9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA807942S
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17598853
  • € 242.00 / 30µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
PDCD1 Monoclonal antibody specifically detects PDCD1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
PDCD1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q9HB58
Mouse
Affinity chromatography
RUO
3431
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI18H9
Unconjugated
SP110
CD279; EGK_05005; hPD1; hPD-1; hPD-l; hSLE1; Ly101; mPD-1; PD1; PD-1; Pdc1; Pdcd1; programmed cell death 1; programmed cell death 1 protein; programmed cell death protein 1; programmed cell death protein 1-like; programmed death 1; Protein PD1; protein PD-1; sCD279; SLEB2; soluble CD279; systemic lupus erythematosus susceptibility 2
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 232-521 of human SP110 produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.