Learn More
PDCD1 Monoclonal Antibody (OTI18H9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA807942S
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17598853
  • POA / 30µL
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
View alternative products »
Description
Description
PDCD1 Monoclonal antibody specifically detects PDCD1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Specifications
Specifications
PDCD1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q9HB58
Mouse
Affinity chromatography
RUO
3431
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI18H9
Unconjugated
SP110
CD279; EGK_05005; hPD1; hPD-1; hPD-l; hSLE1; Ly101; mPD-1; PD1; PD-1; Pdc1; Pdcd1; programmed cell death 1; programmed cell death 1 protein; programmed cell death protein 1; programmed cell death protein 1-like; programmed death 1; Protein PD1; protein PD-1; sCD279; SLEB2; soluble CD279; systemic lupus erythematosus susceptibility 2
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 232-521 of human SP110 produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis