Learn More
PDCD1 Monoclonal Antibody (OTI8B1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA806835
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17597093
  • € 540.87 / 100µL
Beskrivelse
Beskrivelse
PD-1 (Programmed Cell Death Protein 1, PCDP-1, CD279) is a cell surface receptor approximately 273-290 amino acids in length that inhibits cell-mediated immune responses initiated by T lymphocytes. PD-1 can bind two different but related ligands, PDL-1 and PDL-2. Upon binding to either of these ligands, signals generated by PD-1 inhibit the activation of the immune response in the absence of "danger signals" such as lipopolysaccharide (LPS) associated with bacteria or pathogens. Evidence for this is seen in PD1-null mice who exhibit hyper-activated immune systems and autoimmune diseases. Further, expression of this gene in mice is induced in the thymus when anti-CD3 antibodies are injected and large numbers of thymocytes undergo apoptosis. Mice deficient for this gene bred on a BALB/c background developed dilated cardiomyopathy and died from congestive heart failure.
Tekniske data
Tekniske data
PDCD1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q15116
PDCD1
Full length human recombit protein of human PDCD1 produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
OTI8B1
Unconjugated
PDCD1
CD279, PD-1, PD1, SLEB2, hPD-1, hPD-l, hSLE1
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
5133
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.