missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PDE6D Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-35202-100ul
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
PDE6D Polyclonal antibody specifically detects PDE6D in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Specifikationer
| PDE6D | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:100 | |
| GMP-PDE delta, PDED, phosphodiesterase 6D, cGMP-specific, rod, delta, Protein p17, retinal rod rhodopsin-sensitive cGMP 3'-5'-cyclic phosphodiesterase subunitdelta | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-150 of human PDE6D (NP_002592.1).,, Sequence:, MSAKDERAREILRGFKLNWMNLRDAETGKILWQGTEDLSVPGVEHEARVPKKILKCKAVSRELNFSSTEQMEKFRLEQKVYFKGQCLEEWFFEFGFVIPNSTNTWQSLIEAAPESQMMPASVLTGNVIIETKFFDDDLLVSTSRVRLFYV | |
| 100 μL | |
| Signal Transduction, Vision | |
| 5147 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering