Learn More
PDK3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 214.00 - € 584.00
Specifica
Antigen PDK3
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
30231635
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-36720-20ul
20 μL
€ 214.00
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30231191
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-36720-100ul
100 μL
€ 584.00
100µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descrizione
Descrizione
PDK3 Polyclonal antibody specifically detects PDK3 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifica
Specifica
PDK3
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Protein Kinase
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
5165
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
Human
EC 2.7.11.2, Pyruvate dehydrogenase kinase isoform 3, pyruvate dehydrogenase kinase, isoenzyme 3, pyruvate dehydrogenase kinase, isozyme 3, pyruvate dehydrogenase, lipoamide, kinase isozyme 3, mitochondrial
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 137-406 of human PDK3 (NP_005382.1).,, Sequence:, FGFDPFISTNIQYFLDRFYTNRISFRMLINQHTLLFGGDTNPVHPKHIGSIDPTCNVADVVKDAYETAKMLCEQYYLVAPELEVEEFNAKAPDKPIQVVYVPSHLFHMLFELFKNSMRATVELYEDRKEGYPAVKTLVTLGKEDLSIKISDLGGGVPLRKIDRLFNYMYSTAPRPSLEPTRAAPLAGFGYGLPISRLYARYFQGDLKLYSMEGVGTDAVIYLKALSSESFERLPVFNKSAWRHYKTTPEADDWSNPSSEPRDASKYKAKQ
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato