Learn More
Beschreibung
PDP3 Polyclonal antibody specifically detects PDP3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PDP3 fragment. |
| Content And Storage | Store at 4C in the dark. |
| Isotype | IgG |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?