Learn More
Invitrogen™ PDPK1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SD204-9)
Description
Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PDPK1 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Western Blot |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | SD204-9 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | TBS with 0.05% BSA, 40% Glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4 |
| Gene | Pdpk1 |
| Gene Accession No. | O15530, O55173, Q9Z2A0 |
| Gene Alias | 3-phosphoinositide dependent protein kinase 1; 3-phosphoinositide dependent protein kinase-1; 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1; 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 2 pseudogene; HGNC:8809; hPDK1; isoenzyme 1; kinase isoenzyme 1; lipoamide; mPDK1; OTTHUMP00000174525; OTTHUMP00000205076; PDK1; PDPK1; PDPK2; PDPK2P; Pkb kinase; PkB kinase like gene 1; PkB-like 1; PRO0461; Protein kinase B kinase |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.