Learn More
PELI1 Monoclonal Antibody (OTI10D1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA807741S
Encompass_Preferred
 Se flere versioner af dette produkt
Artikelnummer. 17568493
  • € 242.00 / 30µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
PELI1 Monoclonal antibody specifically detects PELI1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
PELI1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q9NRD0
Mouse
Affinity chromatography
RUO
26269
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI10D1
Unconjugated
Fbxo8
2810468L03Rik; A930031K15Rik; AA409794; AI586297; D11Ertd676e; E3 ubiquitin-protein ligase pellino homolog 1; Peli1; pellino 1; pellino E3 ubiquitin protein ligase 1; pellino homolog 1; pellino1; pellino-1; Pellino-related intracellular-signaling molecule; PRISM; protein pellino homolog 1; RING-type E3 ubiquitin transferase pellino homolog 1
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-231 of human FBXO8 produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.