Learn More
Pempidine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448746
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Packungsgröße:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
16448746 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16448746 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1382
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Pempidine is a ganglion-blocking drug, introduced as an oral treatment for hypertension.
Pempidine is a ganglion-blocking drug, introduced as an oral treatment for hypertension.
Spezifikation
Chemical Name or Material Pempidine
CAS 79-55-0
Color Colorless
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C10H21N
Quantity 100 mg
Synonym 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine
Solubility Information DMSO : ≥ 2.1 mg/mL (13.52 mM)
SMILES CC1(C)CCCC(C)(C)N1C
Molecular Weight (g/mol) 155.28
Formula Weight 155.28
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Liquid
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.