Learn More
Invitrogen™ Penconazole Monoclonal Antibody (3G10)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA549661
Product Code. 17949662
  • € 383.00 / 200µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Antibody tested in indirect ELISA.
Penconazole is a fungicide that belongs to the chemical class of triazoles. It is used to control fungal diseases in crops such as cereals, vegetables, fruits, and ornamentals. Penconazole works by inhibiting the growth of fungi by interfering with the production of ergosterol, an essential component of the fungal cell membrane. It is often used in combination with other fungicides to increase its effectiveness and prevent the development of resistant strains of fungi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Penconazole
Monoclonal
2.22 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Conjugate of PCZ hapten and KLH.
200 μg
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry, Lateral Flow, SDS-Page
3G10
Unconjugated
Mouse
Protein G
RUO
Chemical
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt