Learn More
Penicillin V potassium salt, 99%, Acros Organics™
Merk:  Acros Organics 455230050
Overige gegevens : CAS : 132-98-9 Gewicht : 0.01000kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15354998
  • € 22.70 / 5 gram
Op voorraad 4
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
Authentic
388.48
+220° to +235° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
C16H17KN2O5S
Penicillin V potassium salt
197.0° to 202.0°C
Solubility in water: soluble.
132-98-9
≥98.5% (HPLC)
Specificatie
Penicillin V potassium salt
Authentic
C16H17KN2O5S
Solubility in water: soluble.
197.0° to 202.0°C
132-98-9
≥98.5% (HPLC)
388.48
+220° to +235° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
5g
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Penicillin V potassium salt
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P342+P311-Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.