missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pepsinogen C/PGC/Progastricsin Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-99924CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Pepsinogen C/PGC/Progastricsin Polyclonal antibody specifically detects Pepsinogen C/PGC/Progastricsin in Human samples. It is validated for ELISA
Specifica
| Pepsinogen C/PGC/Progastricsin | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| CoraFluor 1 | |
| EC 3.4.23, EC 3.4.23.3, FLJ99563, gastricsin, PEPC, pepsin C, Pepsinogen C, pepsinogen group II, PGII, preprogastricsin, progastricsin (pepsinogen C) | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Pepsinogen C/PGC/Progastricsin (Accession#: NP_002621.1; Met 1-Ala 388) | |
| 0.1 mL | |
| Phospho Specific | |
| 5225 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto