Learn More
Alfa Aesar™ Perchloric acid, Environmental Grade, 67-71%
Merk:  Alfa Aesar™ 038749.K4
Overige gegevens : CAS : 7601-90-3 Gewicht : 2.50000kg Transport : UN number : 1873 Chem class : 5.1 Pack group : I
Aantal 2.5L
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401507
  • € 620.00 / 2.50 liter
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 22-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7601-90-3
100.454
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:29221
OCl(=O)(=O)=O
ClHO4
MFCD00011325
24247
perchloric acid
Specificatie
Perchloric acid
2.5L
Environmental Grade
ClHO4
UN1873
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
OCl(=O)(=O)=O
100.454
CHEBI:29221
Liquid, Single Sub-Boiling Quartz Distillation
113° (235°F)
203°C
Colorless
7601-90-3
65 to 71%
MFCD00011325
14,7153
1.67g/mL
perchloric acid
24247
100.46
Odorless
-12°C