Learn More
Periostin/OSF-2 Antibody (POSTN/8951R), PE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-24005PE
Product Code. 18600735
  • € 679.00 / 0.10mL
Description
Periostin/OSF-2 Monoclonal antibody specifically detects Periostin/OSF-2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Periostin/OSF-2
Monoclonal
PE
MGC119510, MGC119511, OSF-2osteoblast specific factor 2 (fasciclin I-like), OSF2periodontal ligament-specific periostin, Osteoblast-specific factor 2, PDLPOSTN, periostin, periostin isoform thy2, periostin isoform thy4, periostin isoform thy6, periostin isoform thy8, periostin, osteoblast specific factor, PNRP11-412K4.1
Recombinant fragment of human Periostin/OSF-2 protein (exact sequence is proprietary)
0.1 mL
Cardiovascular Biology, Extracellular Matrix
10631
Store at 4°C in the dark.
IgG κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
POSTN/8951R
PBS
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato