Läs mer
Läs mer
Ismatec™ Peroxide-Cured Silicone Pump Tubing
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tubing Size:
22
Förpackningsstorlek
Each
Beskrivning
- Tubing undergoes robust testing to provide optimal performance/pump life hours with peristaltic pump equipment
- Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Regulatory approvals to match your unique application
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Compliance | FDA approved; Prop 65 NA (no Prop 65 chemicals) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diameter (Metric) Inner | 0.64 mm |
| Material | Silicone |
| Overall Length (English) | 50 ft. |
| Overall Length (Metric) | 15.2 m |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -40°C |
| Product Line | C/L Pump Series |
| Tubing Size | 22 |
| Sterilization Method | Autoclave, Ethylene Oxide |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering