Learn More
Peroxiredoxin 4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-99498-50ul
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18679845
  • € 216.00 / 50µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Peroxiredoxin 4 Polyclonal antibody specifically detects Peroxiredoxin 4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Peroxiredoxin 4
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:300-1:10000, Immunoprecipitation 1-5uL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Antioxidant enzyme AOE372, AOE37-2PRX-4, EC 1.11.1.15, peroxiredoxin 4, Peroxiredoxin IV, peroxiredoxin-4, prx4, prx-4, Prx-IV, thioredoxin peroxidase (antioxidant enzyme), Thioredoxin peroxidase AO372, Thioredoxin-dependent peroxide reductase A0372
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Peroxiredoxin 4.
50 μg
Signal Transduction
10549
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.