missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PET117 Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-97948JF549
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PET117 Polyclonal specifically detects PET117 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| PET117 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| PET117 PET117 homolog (S. cerevisiae) | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PET117 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| metabolism | |
| 100303755 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Janelia Fluor 549 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur