Learn More
R&D Systems™ PF 04620110
Artikelnummer. 18781388
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
18781388 25 mg 25mg
18778228 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18781388 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 5863/25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 589.43
    € 533.40 / 25mg
    Save € 56.03
    9% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective DGAT-1 inhibitor; orally bioavailable
PF 04620110 is a potent and selective DGAT-1 inhibitor (IC50 = 19 nM). Exhibits >1000-fold selectivity for DGAT-1 over DGAT-2, and no significant activity against a range of other enzymes, ion channels and receptors. Reduces plasma triglyceride levels in a rat lipid challenge model. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material trans-4-[4-(4-Amino-7,8-dihydro-5-oxopyrimido[5,4-f][1,4]oxazepin-6(5H)-yl)phenyl]cyclohexaneacetic acid
CAS 1109276-89-2
Assay Percent Range >98%
Quantity 25 mg
Product Line Tocris
Molecular Formula C21H24N4O4
Formula Weight Observed MW: 396.44
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.