Learn More
PF-4840154, MedChemExpress
Codice prodotto. 16443647
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
10mg
50mg
5mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16443647
missing translation for 'mfr': Medchem Express HY18779
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
MedChemExpress PF-4840154 is a potent, selective agonist of the rat and human TrpA1 channel with EC50s of 97 and 23 nM, respectively. PF-4840154 elicits TrpA1-mediated nocifensive behaviour in mouse.
PF-4840154 is a potent, selective agonist of the rat and human TrpA1 channel with EC50s of 97 and 23 nM, respectively. PF-4840154 elicits TrpA1-mediated nocifensive behaviour in mouse.
Specifica
Chemical Name or Material PF-4840154
CAS 1332708-14-1
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C26H38N6O2
Quantity 50 mg
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (107.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN=C(N2CCN(CC3COCCC3)CC2)N=C1NCC(C)C)NCC4=CC=CC=C4
Molecular Weight (g/mol) 466.62
Formula Weight 466.62
Percent Purity 99.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato