Få mere at vide
PFKFB2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-33584-25ul
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 18473252
  • € 280.00 / 25µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
PFKFB2 Polyclonal specifically detects PFKFB2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
PFKFB2
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
O60825
PFKFB2
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: RDKPTNNFPKNQTPVRMRRNSFTPLSSSNTIRRPRNYSVGSRPLKPLSPLRAQDMQEG
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
6PF-2-K/Fru-2,6-P2ase 2, 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 2, 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase 2, DKFZp781D2217, fructose-2,6-bisphosphatase, cardiac isozyme, MGC138308,6PF-2-K/Fru-2,6-P2ase heart-type isozyme, MGC138310, PFK/FBPase 2, PFK-2/FBPase-2, PFKFB, cardiac
Rabbit
Affinity Purified
RUO
5208
Human
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only