Learn More
PFN1 Mouse anti-Human, CoraLite 594, Clone: 3A12E8, Proteintech
Codice prodotto. 17264826 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
17264826 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17264826 Fornitore Proteintech N. del fornitore CL59467390100UL
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Mouse Monoclonal Antibody
Profilin-1 (PFN1) plays an important role in the control of actin dynamics, and could represent an important therapeutic target in several diseases. PFN1 is identified as a huntingtin aggregation inhibitor, and may serves as a tumor-suppressor. PFN1 is crucial for the conversion of monomeric (G)-actin to filamentous (F)-actin. Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a late-onset neurodegenerative disorder resulting from motor neuron death. Cells expressing PFN1 mutants contain ubiquitinated, insoluble aggregates that in many cases contain the ALS-associated protein TDP-43. Recently, PFN1 is a potential biomarker for bladder cancer aggressiveness and may be of great clinical importance.
Specifica
Antigen PFN1
Applications Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone 3A12E8
Concentration 991 μg/mL
Conjugate CoraLite 594
Host Species Mouse
Quantity 100 μL
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5216
Target Species Human, Mouse, Rat
Form Liquid
Isotype IgG2b
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.